Merck
ABS487
Przeciwciało anty-LARS
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Leucine-tRNA ligase, cytoplasmic, Leucyl-tRNA synthetase, LeuRS
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LARS(51520)
General description
LARS jest krytycznym enzymem cytoplazmatycznym, który ładuje tRNA dla leucyny do postaci L-leucylo-tRNA lub tRNA(Leu). LARS ma zatem kluczowe znaczenie dla biosyntezy białek, a LARS jest regulowany w górę, podobnie jak wiele białek, w raku. LARS jest zlokalizowany w cytoplazmie i regulowany poprzez acetylację. Co ciekawe, ostatnie badania pokazują, że LARS i inne syntetazy tRNA odgrywają kluczową rolę jako komórkowe czujniki aminokwasów w komórkowych szlakach sygnałowych, takich jak mTOR, które regulują rozmiar komórek, translację białek, a nawet autofagię.
~140 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu LARS w pobliżu C-końca.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło LARS w ludzkiej nerce i ludzkiej tkance wątroby.
To przeciwciało anty-LARS jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania LARS.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HUVEC cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected LARS in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS48704055977073270