Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Plin3(66905)
General description
Perylipina-3, znana również jako białko selekcji ładunku TIP47 lub białko łożyskowe 17, PP17, białko wiążące receptor mannozy 6-fosforanu 47 kDa, białko wiążące MPR 47 kDa, znane również jako białko wiążące receptor mannozy 6-fosforanu 1 i kodowane przez gen PLIN3/M6prbp1/Tip47, jest obwodowym białkiem błonowym, które jest wymagane do transportu receptorów mannozy 6-fosforanu (MPR) z endosomów do sieci trans-Golgiego. Perilipina 3 jest częścią rodziny białek perilipin, które są białkami dekorującymi powierzchnię cytozolowych kropelek lipidów i odgrywają ważną rolę w metabolizmie lipidów. Cytozolowe kropelki lipidów są obecnie uznawane za wielofunkcyjne organelle, które między innymi mogą gromadzić się w leukocytach w różnych stanach zapalnych. Perylipina-3 wydaje się odgrywać kluczową rolę w tworzeniu kropelek lipidów i produkcji prostaglandyny PGE2, ważnego związku zapalnego.
~ 52 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd odpowiadający C-końcowi mysiej perilipiny-3, C-końcowi.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Perilipin-3, C-terminus w komórkach OP9 (Skinner, J. R., et al. (2009). J Biol Chem. 284(45):30941-30948).
To przeciwciało anty-Perilipin-3, C-terminus jest zatwierdzone do stosowania w Western blotting i ICC do wykrywania Perilipin-3.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Signaling Neuroscience
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS bez konserwantów z 10% glicerolem.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3-L1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Perilipin-3, C-terminus in 10 µg of NIH/3T3-L1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Perilipin-3, C-terminus in 10 µg of NIH/3T3-L1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Sophie Hiel et al.
Nutrients, 10(5) (2018-04-26)
Postprandial hyperlipidemia is an important risk factor for cardiovascular diseases in the context of obesity. Inulin is a non-digestible carbohydrate, known for its beneficial properties in metabolic disorders. We investigated the impact of inulin on postprandial hypertriglyceridemia and on lipid
Mika Yamada et al.
Journal of lipid research, 63(5), 100194-100194 (2022-03-15)
Lipid droplets (LDs) are multifunctional organelles that regulate energy storage and cellular homeostasis. The first step of triacylglycerol hydrolysis in LDs is catalyzed by adipose triglyceride lipase (ATGL), deficiency of which results in lethal cardiac steatosis. Although hormone-sensitive lipase (HSL)
Amin Khalifeh-Soltani et al.
JCI insight, 1(18), e87418-e87418 (2016-11-05)
The small intestine has an underappreciated role as a lipid storage organ. Under conditions of high dietary fat intake, enterocytes can minimize the extent of postprandial lipemia by storing newly absorbed dietary fat in cytoplasmic lipid droplets. Lipid droplets can