ABS459
Anti-USP10 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 10, Deubiquitinating enzyme 10, Ubiquitin thioesterase 10, Ubiquitin-specific-processing protease 10, UPS10
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP10(9100)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected USP10 in 15 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Jurkat cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2