ABS456
Anti-WNT10A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein Wnt-10a, Wingless-type MMTV integration site family 10a
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... WNT10A(80326)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected WNT10A in human skeletal muscle cells.
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected WNT10A in 15 µg of RAW264.7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
RAW264.7 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2