Merck
ABS455
Przeciwciało anty-IL-31
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Interleukin 31, IL-31
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-IL-31, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... IL31(386653)
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek RAW264.7
Evaluated by Western Blotting in RAW264.7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected IL-31 in 15 µg of RAW264.7 cell lysate.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 10 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło IL-31 w tkance mięśni szkieletowych szczura.
Przeciwciało anty-IL-31 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w IL-31 i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec IL-31.
General description
Interleukina-31 (IL-31) jest cytokiną komórek T, która aktywuje STAT3 i prawdopodobnie STAT1 i STAT5 poprzez heterodimeryczny receptor IL-31 składający się z IL31RA i OSMR. IL-31 jest podobna do cytokin typu IL-6 i jest produkowana głównie przez komórki pomocnicze T typu 2. Indukowana ligandem oligomeryzacja dimerycznego kompleksu receptorowego zawierającego receptor A IL-31 i receptor onkostatyny M jest mediatorem aktywności IL-31. Białka te aktywują szlaki JAK/STAT i AKT w odpowiedzi na wiązanie IL-31. Poziomy RNA receptora A IL-31 i receptora onkostatyny M są indukowane w aktywowanych monocytach i ulegają wysokiej ekspresji w komórkach nabłonkowych. Nadekspresja IL-31 u transgenicznych myszy powoduje rozwój świądu, łysienia i zmian skórnych. Mutacje IL-31 u ludzi mogą powodować atopowe zapalenie skóry, co sugeruje, że IL-31 może odgrywać rolę w odporności skóry i może stanowić nowy cel dla rozwoju leków przeciwświądowych.
Zaobserwowano ~30 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiej IL-31.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c