Kluczowe dokumenty
ABS448
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CSN8
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
CSN8 Antibody, COP9 signalosome complex subunit 8, SGN8, JAB1-containing signalosome subunit 8, CSN8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COPS8(10920)
Opis ogólny
Podjednostka 8 kompleksu sygnałosomu COP9 (CSN8, COPS8), znana również jako podjednostka 8 kompleksu sygnałosomu (SGN8), to wzbogacony jądrowo kompleks białkowy należący do rodziny CSN8. Składa się z ośmiu podjednostek, które oddziałują z enzymami deubikwitynującymi i kinazami białkowymi. Kompleks CSN jest zaangażowany w regulację różnych procesów sygnalizacyjnych i rozwojowych, w tym naprawy DNA, regulacji cyklu komórkowego, embriogenezy, przewodnictwa aksonalnego, kaskady MAPK, odpowiedzi immunologicznej i sygnalizacji hormonalnej.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec CSN8.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego CSN8.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CSN8 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w podjednostkę 8 kompleksu sygnałosomu COP9 i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CSN8 in 15 µg of human liver tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~27 i ~30 kDa. Uniprot opisuje 2 izoformy o masie ~18 kDa i ~23 kDa W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Powiązanie
Zastępuje: MABN1028
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki wątroby ludzkiej
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2