Merck
ABS436
Przeciwciało anty-ROCK2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 2, Rho-associated protein kinase 2, Rho-associated coiled-coil-containing protein kinase II, p164 ROCK-2, ROCK2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Rock2(19878)
General description
Kinaza białkowa 2 związana z Rho (ROCK2), znana również jako kinaza Rho 2, kinaza białkowa II związana z Rho, zawierająca cewki i p164 ROCK-2, jest członkiem rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych AGC. ROCK2 jest kluczowym regulatorem cytoszkieletu aktynowego i polaryzacji komórek. Bierze udział w regulacji organizacji cytoszkieletu aktynowego, skurczu mięśni gładkich, transformacji komórek złośliwych, inwazji guza i przerzutów, tworzeniu włókien naprężeniowych i ogniskowej adhezji, retrakcji neurytów, ruchliwości i adhezji komórek. Wiele kluczowych ról ROCK2 przypisuje się jego zdolności do fosforylacji ADD1, BRCA2, CNN1, EZR, DPYSL2, EP300, MSN, MYL9/MLC2, NPM1, RDX, PPP1R12A, VIM, SORL1 i IRF4. ROCK2 pozytywnie reguluje aktywację p42/MAPK1-p44/MAPK3 i regulację p90RSK/RPS6KA1 podczas różnicowania miogenicznego. Alternatywnie, ROCK2 jest negatywnym regulatorem indukowanej przez VEGF aktywacji angiogennych komórek śródbłonka. Ostatnie badania wykazały, że ROCK2 hamuje końcowe różnicowanie keratynocytów i może odgrywać ważną rolę w terminowej inicjacji duplikacji centrosomu. Może również regulować zamykanie powiek i brzusznej ściany ciała poprzez organizację wiązek aktomiozyny. Dodatkowe dowody sugerują, że ROCK2 odgrywa kluczową rolę w regulacji kręgosłupa i właściwości synaptycznych w hipokampie.
Zaobserwowano ~160 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu ROCK2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ROCK2 w tkance mózgowej myszy.
Przeciwciało anty-ROCK2 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w kinazę białkową 2 związaną z Rho i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej myszy
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ROCK2 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABN1037
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS43604053252905698