ABS435
Anti-GNPDA2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
GNPDA2, Glucosamine-6-phosphate deaminase 2, GNPI, Glucosamine-6-phosphate isomerase SB52, GNP2, GlcN6P deaminase 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNPDA2(132789)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GNPDA2 in 15 µg of human kidney tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2