Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Obp2A(227627)
General description
Specyficzna dla najądrzy lipokalina-13 (LCN13) jest również nazywana białkiem wiążącym substancje zapachowe 2a (Obp2a). LCN13 jest wydzielanym białkiem, które działa jako białko nośnikowe retinoidów w najądrzu i odgrywa rolę w męskiej płodności. LCN13 ulega ekspresji w najądrzach.
~20 kDa. Dwie obserwowane izoformy przy ~20 kDa i ~28 kDa są prawdopodobnie spowodowane proteolitycznym rozszczepieniem wspólnego prekursora LCN13 (Cho, K. W., et al. (2011). Mol Cell Biol. 31(3):450-7.). W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające mysiemu LCN13.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło LCN13 w lizacie tkanki płucnej myszy.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła LCN13 w tkankach wątroby, mięśni i trzustki, ale nie w białej tkance tłuszczowej, od transgenicznych samców myszy LCN13 (Cho, K. W., et al. (2011). Mol Cell Biol. 31(3):450-7.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła LCN13 w transfekowanych lizatach komórek pierwotnych hepotcytów myszy (Sheng, L, et al. (2011). J Biol Chem. 286(44):38128-38135.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła LCN13 w lizatach komórek adipocytów myszy i w lizatach niektórych tkanek narządów myszy (Zhou, Y. i Rui, L., (2013). Vitam Horm. 91:369-383.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła LCN13 w tkankach wątroby, mięśni i trzustki, ale nie w białej tkance tłuszczowej, od transgenicznych samców myszy LCN13 (Cho, K. W., et al. (2011). Mol Cell Biol. 31(3):450-7.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła LCN13 w transfekowanych lizatach komórek pierwotnych hepotcytów myszy (Sheng, L, et al. (2011). J Biol Chem. 286(44):38128-38135.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła LCN13 w lizatach komórek adipocytów myszy i w lizatach niektórych tkanek narządów myszy (Zhou, Y. i Rui, L., (2013). Vitam Horm. 91:369-383.).
Wykryj lipokalinę za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała Anti-LCN13 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to wykrywa dwie obserwowane izoformy LCN13.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki skórnej myszy
Lizat tkanki skórnej myszy
Evaluated by Western Blotting in mouse skin tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LCN13 in 10 µg of LCN13 mouse skin tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LCN13 in 10 µg of LCN13 mouse skin tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| clone polyclonal | clone 13G4, monoclonal | clone 10B10, monoclonal | clone 3C1.1, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?