Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3C1.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3C1.1, monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RLBP1(6017)
General description
Białko wiążące retinaldehyd 1 (RLBP1), znane również jako białko wiążące retinaldehyd komórkowy i kodowane przez gen RLBP1/CRALBP, jest rozpuszczalnym białkiem nośnikowym retinoidów niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zarówno fotoreceptorów pręcikowych, jak i stożkowych. RLBP1 uczestniczy w regeneracji aktywnego 11-cis-retinolu i 11-cis-retinaldehydu z nieaktywnych produktów 11-trans fotocyklu rodopsyny oraz w syntezie de novo tych retinoidów z prekursorów metabolicznych 11-trans. Cykl retinoidów między fotoreceptorem a sąsiednimi komórkami nabłonka barwnikowego jest znany jako "cykl wzrokowy". RLBP1 jest zlokalizowany w cytoplazmie. RLBP1 ulega ekspresji w siatkówce i szyszynce. Nie występuje w komórkach fotoreceptorów, ale ulega obfitej ekspresji w sąsiadującym nabłonku barwnikowym siatkówki (RPE) oraz w komórkach glejowych Muellera siatkówki. Defekty w RLBP1 mogą być związane z chorobami genetycznymi Retinitis pigmentosa, Bothnia retinal dystrophy (BRD), Rod-cone dystrophy Newfoundland i Retinitis punctata albescens.
~37 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu RLBP1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło RLBP1 w ludzkiej siatkówce i tkance siatkówki szczura.
Przeciwciało anty-RLBP1, klon 3C1.1 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w białko wiążące retinaldehyd 1 i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat eye tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RLBP1 in 10 µg of rat eye tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RLBP1 in 10 µg of rat eye tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?