primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 39.56 kDa
observed mol wt ~27 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Clstn3(232370)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from wild-type brown adipocytes.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calsyntenin 3b (Clstn3) in lysate from wild-type adipocytes, but not in lysate from Calsyntenin 3b knock out adipocytes.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CLSTN3b in Immunoprecipitation applications (Zeng, X., et. al. (2019). Nature. 569(7755): 229-235).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CLSTN3b in Western Blotting applications (Zeng, X., et. al. (2019). Nature. 569(7755): 229-235).
Immunofluorescence Analysis: 10 ug/mL from a representative lot detected CLSTN3b in mouse primary brown adipocytes (Courtesy of Dr. Xing Zeng @UT Southwestern Medical Center).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CLSTN3b in Immunofluorescence applications (Zeng, X., et. al. (2019). Nature. 569(7755): 229-235).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2