Kluczowe dokumenty
ABS2235
Sigma-Aldrich
Anti-TFF2
Synonim(y):
Polipeptyd spazmolityczny, Współczynnik Trefoil 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N/A, polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 14.17 kDa
observed mol wt ~17 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... Tff2(21785)
Opis ogólny
Czynnik Trefoil 2 (UniProt: Q03404; znany również jako polipeptyd spazmolityczny, TFF2) jest kodowany przez gen Tff2 (znany również jako Sml1, Sp) (Gene ID: 21785) u myszy. TFF2 jest wydzielany do warstwy śluzu przewodu pokarmowego ssaków, gdzie stabilizuje warstwę żelu mucynowego i stymuluje migrację komórek nabłonkowych. Hamuje ruchliwość przewodu pokarmowego i wydzielanie kwasu żołądkowego oraz prawdopodobnie stabilizuje glikoproteiny w żelu śluzowym poprzez interakcje z łańcuchami bocznymi węglowodanów. Stwierdzono również, że stymuluje restytucję nabłonka i powstrzymuje wszelkie związane z tym stany zapalne. Poziomy TFF2 są podwyższone u myszy transgenicznych z hipergastrynemią i obniżone u myszy z niedoborem gastryny. Wykazano, że leczenie gastryną zwiększa aktywność promotora TFF2 poprzez regiony działające cis, zawierające wzmacniacze bogate w CCAATA i GC. Wstępne leczenie antagonistami receptora gastryny/CCKB znosi aktywność promotora zależną od gastryny. Wykazano również, że inhibitory PKC, MEK1 i kinazy PI-3 zmniejszają zależną od gastryny aktywność promotora TFF2. Poziomy TFF2 są podwyższone w kilku stanach patologicznych, w tym w owrzodzeniu żołądka, owrzodzeniu dwunastnicy i chorobie Leśniowskiego-Crohna. Oprócz roli cytoprotekcyjnej, TFF2 odgrywa również rolę w regulacji odporności gospodarza, o czym świadczy zmniejszenie stanu zapalnego w szczurzym i mysim modelu zapalenia jelita grubego po podaniu rekombinowanego TFF2. Wyższą ekspresję TFF2 obserwuje się również w dużych guzach typu rozproszonego. Zwiększoną częstość występowania ekspresji TFF2 obserwuje się w guzach o zaawansowanym stadium T i N oraz u pacjentów z inwazją limfatyczną i żylną. (Ref.: Dubeykovskaya, Z., et al. (2009). J. Biol. Chem. 284(6); 3650-3662; Tu, S., et al. (2007). Am. J. Physiol. 292; G1726-G1737; Dhar, DK., et al. (2003). Lab. Invest. 83(9); 1343-1352).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa czynnik Trefoil 2 (TFF2). Jego celem jest epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z C-końcowego regionu mysiego czynnika Trefoil 2 (TFF2).
Zastosowanie
Zastosowania kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki żołądka myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TFF2 w lizacie tkanki żołądka myszy.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TFF2 w wycinkach tkanki żołądka myszy.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TFF2 w aplikacji Western Blotting (Tu, S., et. al. (2007). Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 292; G1726-G1737).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła TFF2 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Tu, S., et. al. (2007). Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 292; G1726-G1737).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4 z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1