ABS2124
Anti-Ferrochelatase
serum, from rabbit
Synonim(y):
Heme synthase, protoheme ferro-lyase
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FECH(2235)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Ferrochelatase in differentiated mouse erythroleukemia (MEL) cells and transfected heterologous cells. (Chen, W., et. al. (2010). Blood. 116(4):628-30; Anand, S., et. al. (2009). Clin Cancer Res. 15(10):3333-43; Medlock, A.E., et. al. (2015). PLoS One. 10(8):e0135896).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ferrochelatase in 10 µg of K562 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1