Merck
ABS2120
Anty-metyloglutarylo-lizyna
from rabbit
Synonim(y):
3-methylglutaryl (MG)-lysine, MG
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
western blot: suitable
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
target post-translational modification
unmodified
Powiązane kategorie
General description
Acetylacja reszt lizyny w białkach stała się ważnym mechanizmem w regulacji i koordynacji prawidłowego i patofizjologicznego metabolizmu komórkowego. 3-metyloglutaryl lizyny jest nowszą potranslacyjną modyfikacją białek, która występuje w normalnych warunkach podstawowych. W mysich modelach niedoboru liazy HMG-CoA obserwuje się wyższe poziomy 3-MGylacji lizyny białek. To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa chemicznie zmodyfikowane białka zawierające 3-metyloglutarylowe modyfikacje lizyny, ale nie białka niezmodyfikowane. (Ref.: Wagner, GR et al. (2017). Cell Metabolism 25(4); 823-837).
Zaobserwowano ~75 kDa (koniugat BSA). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
3-metyloglutarylo (MG) -lizyna sprzężona z BSA.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła metyloglutarylo-lizynę w zastosowaniach Western Blotting (Wagner, G.R., et. al. (2017). Cell Metab. 25(4):823-837; Anderson, K.A., et. al. (2017). Cell Metab. 25(4):838-855.e15).
Anty-metyloglutarylo-lizyna, nr kat. ABS2120, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białka sprzężone z 3-metyloglutarylo-lizyną i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa 3-metyloglutarylo (MG) -lizynę sprzężoną z BSA.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,1% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting with methyl glutaryl BSA conjugate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected 3-methylglutaryl (MG)-lysine in methyl glutaryl BSA conjugate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elma Zaganjor et al.
Cell reports, 36(2), 109345-109345 (2021-07-15)
Upon nutrient stimulation, pre-adipocytes undergo differentiation to transform into mature adipocytes capable of storing nutrients as fat. We profiled cellular metabolite consumption to identify early metabolic drivers of adipocyte differentiation. We find that adipocyte differentiation raises the uptake and consumption
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS2120-25UG04054839519345
ABS2120-100UG04054839519338