Merck
ABS192
Przeciwciało anty-fosfo-SRPK2 (Ser497)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SRSF protein kinase 2, SFRS protein kinase 2, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 2, SR-protein-specific kinase 2, SRSF protein kinase 2 N-terminal, SRSF protein kinase 2 C-terminal
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
hamster, mouse, human
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
hamster, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer497)
Gene Information
human ... SRPK2(6733)
General description
SRPK2 jest również znana jako kinaza białkowa 2 SRSF, kinaza białkowa 2 SFRS i kinaza białkowa 2 bogata w serynę/argininę. SRPK2 jest kinazą, która bierze udział w fosforylacji czynników splicingowych SR i regulacji splicingu. SRPK2 promuje również apoptozę neuronów, odgrywa istotną rolę w tworzeniu kompleksu splicesomalnego B oraz pośredniczy w replikacji wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) i fosforylacji białka rdzeniowego. SRPK2 ulega wysokiej ekspresji w mózgu, umiarkowanej ekspresji w sercu i mięśniach szkieletowych oraz na niskim poziomie w płucach, wątrobie i nerkach.
Zaobserwowano ~120 kDa. Uniprot opisuje 2 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing przy ~77 kDa i ~79 kDa Uniprot podaje, że istnieje 8 miejsc fosforylacji.
Immunogen
Epitop: Domena kinazy białkowej
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie kinazy białkowej ludzkiego SRPK2 (Ser497).
Application
Przeciwciało anty-fosfo-SRPK2 (Ser497) jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w SRPK i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje domenę kinazy białkowej SRPK2 fosforylowaną w Ser497.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH3T3 i lizat komórek NIH3T3 traktowanych insuliną
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SRPK2 (Ser497) in 10 µg of NIH3T3 cell lysate and Insulin treated NIH3T3 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Taylor Ludman et al.
Molecular pain, 15, 1744806919837429-1744806919837429 (2019-02-28)
Chemotherapy-induced painful peripheral neuropathy (CIPN) is the most common toxicity associated with widely used chemotherapeutics. CIPN is the major cause of dose reduction or discontinuation of otherwise life-saving treatment. Unfortunately, CIPN can persist in cancer survivors, which adversely affects their
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS19204053252861499