Merck
ABS181
Przeciwciało anty-PDE4B2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 4B, DPDE4, PDE32
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDE4B(5142)
General description
Fosfodiesteraza 4B2 (PDE4B2) należy do cyklicznych nukleotydów PDE. Uważa się, że PDE4B2 zawiera zarówno jednostki regulacyjne UCR1, jak i UCR2. PDE4B2 jest powiązana ze schizofrenią i depresją i może być obiecującym celem dla terapii autyzmu.
Zaobserwowano ~78 kDa. UniProt opisuje 3 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing: Izoforma PDE4B1 o masie 83,3 kDa, Izoforma PDE4B2 o masie 64,5 kDa oraz Izoforma PDE4B3 o masie 82,1 kDa
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego PDE4B2.
Application
Anti-PDE4B2 Antibody to przeciwciało przeciwko PDE4B2 do stosowania w WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje PDE4B2 na N-końcu.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki błonowej mózgu szczura
Evaluated by Western Blot in Rat brain membrane tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDE4B2 on 10 µg of Rat brain membrane tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicole M Wilson et al.
PloS one, 12(5), e0178013-e0178013 (2017-05-26)
Traumatic brain injury (TBI) initiates a deleterious inflammatory response that exacerbates pathology and worsens outcome. This inflammatory response is partially mediated by a reduction in cAMP and a concomitant upregulation of cAMP-hydrolyzing phosphodiesterases (PDEs) acutely after TBI. The PDE4B subfamily
Anthony A Oliva et al.
Journal of neurochemistry, 123(6), 1019-1029 (2012-10-13)
Traumatic brain injury (TBI) results in significant inflammation which contributes to the evolving pathology. Previously, we have demonstrated that cyclic AMP (cAMP), a molecule involved in inflammation, is down-regulated after TBI. To determine the mechanism by which cAMP is down-regulated
Nicole M Wilson et al.
Frontiers in systems neuroscience, 10, 5-5 (2016-02-24)
Traumatic brain injury (TBI) results in significant impairments in hippocampal synaptic plasticity. A molecule critically involved in hippocampal synaptic plasticity, 3',5'-cyclic adenosine monophosphate, is downregulated in the hippocampus after TBI, but the mechanism that underlies this decrease is unknown. To
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS18104053252419553