Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GPR56(9289)
General description
Receptor 56 sprzężony z białkiem G (GPR56) jest wszechobecnym receptorem adhezyjnym, który należy do rodziny receptorów 2 sprzężonych z białkiem G i podrodziny LN-TM7. Ulega obfitej ekspresji w tarczycy, mózgu, sercu i różnych komórkach nowotworowych. Wcześniejsze badania sugerowały, że GPR56 może hamować progresję i przerzuty czerniaków poprzez interakcję z białkami macierzy zewnątrzkomórkowej, takimi jak transglutaminaza tkankowa. GPR56 odgrywa również rolę w regulacji produkcji VEGF i angiogenezy poprzez szlak, w którym pośredniczy PKCα. GPR56 odgrywa również kluczową rolę w rozwoju kory czołowej; poprzednie badania wykazały, że mutacje w GPR56 powodują zdezorganizowaną laminację korową, która jest najbardziej widoczna w korze czołowej. Stan ten znany jest jako obustronna polimikrogyria czołowo-ciemieniowa lub BFPP.
~ 120 kDa
Receptor ten jest silnie glikozylowany w komórkach, a zatem pozorna masa cząsteczkowa receptora pełnej długości w większości typów komórek wynosi około 90-120 kDa Ponadto receptor ten jest podatny na rozległe przetwarzanie potranslacyjne i proteolizę, a zatem w zależności od typu komórki najbardziej widoczne pasma immunoreaktywne na Western blot mają zwykle wielkość około 45 kDa, 25 kDa i / lub 15 kDa.
Receptor ten jest silnie glikozylowany w komórkach, a zatem pozorna masa cząsteczkowa receptora pełnej długości w większości typów komórek wynosi około 90-120 kDa Ponadto receptor ten jest podatny na rozległe przetwarzanie potranslacyjne i proteolizę, a zatem w zależności od typu komórki najbardziej widoczne pasma immunoreaktywne na Western blot mają zwykle wielkość około 45 kDa, 25 kDa i / lub 15 kDa.
Immunogen
liniowy peptyd odpowiadający C-końcowi mysiego GPR56.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała immunoprecypitowała GPR56 z lizatu komórek nerki szczura i była wizualizowana za pomocą western blot (Paavola, K., et al. (2011). J. Biol. Chem. 2011, 286:28914-28921.)
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła GPR56 z lizatu komórek nerki szczura (Paavola, K., et al. (2011). J. Biol. Chem. 2011, 286:28914-28921.)
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła GPR56 z transfekowanych komórek HEK293 (Paavola, K., et al. (2011). J. Biol. Chem. 2011, 286:28914-28921.)
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła GPR56 z lizatu komórek nerki szczura (Paavola, K., et al. (2011). J. Biol. Chem. 2011, 286:28914-28921.)
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła GPR56 z transfekowanych komórek HEK293 (Paavola, K., et al. (2011). J. Biol. Chem. 2011, 286:28914-28921.)
To przeciwciało anty-GPR56, C-końcowe jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunoprecypitacji oraz immunocytochemii do wykrywania GPR56, C-końcowego.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Hela cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected GPR56 in 10 µg of Hela cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected GPR56 in 10 µg of Hela cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABS1028 | 04053252993084 |