Merck
ABS1023
Przeciwciało przeciw angiomotynie
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Angiomotin
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IF, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AMOT(154796)
General description
150/80 kDa obserwowane
Angiomotyna jest białkiem powierzchniowym komórek, które odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu połączeń ścisłych i wychwycie białek w połączeniach ścisłych, ale wydaje się również regulować odpowiedź komórek śródbłonka i ich migrację w kierunku czynników wzrostu, a także ich odpowiedź na angiostatynę. Angiomotyna odgrywa zatem rolę w tworzeniu naczyń krwionośnych, migracji komórek, lokalizacji białek, chemotaksji, polaryzacji komórkowej i wielu innych czynnościach związanych z ruchem/migracją komórek. Angiomotyna jest składnikiem kompleksu wielobiałkowego związanego z połączeniami ścisłymi, który obejmuje białka ARHGAP17, AMOT, MPP5/PALS1, INADL/PATJ i PARD3/PAR3. Angiomotyna ulega ekspresji w komórkach śródbłonka i znajduje się w łożysku, naczyniach krwionośnych i tkance mięśni szkieletowych, a także na przedniej krawędzi lamellipodii i procesów komórkowych.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiej angiomotynie.
Application
Anti-Angiomotin Antibody | ABS1023 jest przeciwciałem przeciwko Angiomotin Antibody do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji, immunofluorescencji, immunocytochemii, immunoprecypitacji chromatyny (ChIP).
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało wykrywa formy p80 i p130 AMOT
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 transfected with LATS cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Angiomotin in 10 µg of HEK293 transfected with LATS cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciw angiomotynie
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2