ABS1009
Anti-HSD17B7 Antibody
Synonim(y):
3-keto-steroid reductase|17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 7|17-beta-HSD 7|Estradiol 17-beta-dehydrogenase 7|PRL receptor-associated protein|PRAP|HSD17B7
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, hamster, mouse, rat, bovine
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSD17B7 in rat, mouse, cow, hamster, bovine,
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HSD17B7 in 10 ug of mouse stomach tissue lysate.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1