Merck
ABN68
Przeciwciało anty-Bystin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, horse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BYSL(705)
General description
Bystin i tastin służą jako białka cytoplazmatyczne, które są wymagane przez trofinę do pośredniczenia w adhezji komórka-komórka między komórkami nabłonka trofoblastycznego i endometrium w ludzkim łożysku. Chociaż gen trofininy jest unikalny dla ssaków, gen bystyny (BYSL) jest konserwowany u eukariontów. Wykazano, że bystyna wpływa na przejście od cichej trophektodermy do aktywnego trofoblastu poprzez adhezję komórek, w której pośredniczy trofina. Jest również niezbędna do przetrwania embrionalnych komórek macierzystych i rozwoju trophektodermy u myszy. Wykazano, że Bystin odgrywa kluczową rolę w biogenezie rybosomów poprzez przetwarzanie 18S RNA w podjednostce 40S w ludzkich komórkach nowotworowych i zarodkach myszy. Doniesiono również, że c-MYC jest celem BYSL, co odpowiada szybkiej syntezie białek, w której pośredniczy bystyna, a następnie wzrostowi komórek.
Zaobserwowano ~55 kDa. UniProtKB/Swiss-Prot Q13895 (BYST_HUMAN) podaje masę cząsteczkową ~49 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiej Bystin.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:300 tego przeciwciała wykryło Bystin w warstwie syncytiotrofoblastycznej kosmków kosmówki w ludzkim łożysku.
Anti-Bystin Antibody jest przeciwciałem przeciwko Bystin do stosowania w WB, IH(P).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-terminus Bystin.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Bystin in 10 µg HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN6804053252592065