Merck
ABN642
Przeciwciało anty-LRRTM1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Leucine-rich repeat transmembrane neuronal protein 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRRTM1(679668)
General description
Transbłonowe białko neuronalne 1 bogate w leucynę (LRRTM1) wykazuje silną aktywność synaptyczną, która ogranicza się do pobudzającego różnicowania presynaptycznego, które działa zarówno na poziomie pre-, jak i postsynaptycznym. Białka LRRTM ulegają zróżnicowanej ekspresji w układzie nerwowym i niedawno stwierdzono, że instruują presynaptyczne i pośredniczą w postsynaptycznym różnicowaniu glutaminergicznym, przy czym LRRTM1 i LRRTM2 są najsilniejsze w indukowaniu różnicowania presynaptycznego. Każde białko LRRTM jest transmembraną typu I zawierającą dziesięć zewnątrzkomórkowych powtórzeń bogatych w leucynę i krótki ogon wewnątrzkomórkowy i ma regulowany rozwojowo wzór różniący się od wszystkich innych. LRRTM1 jest matczynie supresyjnym genem, który jest związany ojcowsko z ręcznością i schizofrenią.
Zaobserwowano ~70 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego LRRTM1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło LRRTM1 w ludzkiej tkance mózgowej.
Przeciwciało anty-LRRTM1 wykrywa poziom LRRTM1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w LRRTM1.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate with and without blocking peptide.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected LRRTM1 in mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN64204053252946646