ABN483
Anti-RTP801 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
DNA damage-inducible transcript 4 protein, HIF-1 responsive protein RTP801, Protein regulated in development and DNA damage response 1, REDD-1, RTP801
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDIT4(54541)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RTP801 in 15 µg of human kidney tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human kidney tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2