Kluczowe dokumenty
ABN482
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SYPL1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Synaptophysin-like 1 protein, H-SP1, Pantophysin
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYPL1(6856)
Opis ogólny
Białko podobne do synaptofizyny 1, znane również jako pantofizyna, jest homologiem specyficznego dla neuroendokryn białka synaptofizyny, z najwyższym poziomem homologii w czterech domenach transmembranowych. Jednak w przeciwieństwie do synaptofizyny, SYPL1 ulega wszechobecnej ekspresji i znajduje się w małych cytoplazmatycznych pęcherzykach transportowych niezależnie od ich zawartości. Uważa się, że SYPL1 odgrywa wielofunkcyjną rolę w biogenezie i transporcie pęcherzyków i jest składnikiem pęcherzyków transportowych adipocytów, a zatem może być zaangażowany w wydzielanie adipocytów. SYPL1 oddziałuje również z białkiem błonowym związanym z pęcherzykami 2 (VAMP-2) w adipocytach i wiąże się z pęcherzykami zawierającymi GLUT4.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu SYPL1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło SYPL1 w ludzkich tkankach móżdżku, okrężnicy i wzgórza.
Przeciwciało anty-SYPL1 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko białku podobnemu do synaptofizyny 1 i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Assay in human brain tissue lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SYPL1 in 15 µg of human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~28 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 2 izoformy o masie ~26 kDa i ~29 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki mózgowej
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2