Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WNT10B(7480)
General description
Białko Wnt-10b (Wnt-10b) jest członkiem rodziny Wnt, która odgrywa ważną rolę w prawidłowym rozwoju, takim jak regulacja losu komórek, modelowanie podczas embriogenezy i transformacja nowotworowa. Wnt-10b może promować różnicowanie komórek nabłonkowych i wzrost łodygi włosa, wykazując, że Wnt-10b ma wiele ról we wzroście i różnicowaniu komórek. Mutacje w Wnt-10b zostały powiązane z autosomalnym zaburzeniem recesywnym znanym jako rozszczep dłoni/stopy typu 6 (SHFM6).
Zaobserwowano ~45 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu Wnt-10b.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Wnt-10b w ludzkiej tkance mięśni szkieletowych.
Wykryj Wnt za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, Anti-Wnt Antibody-10b zatwierdzonego do stosowania w western blotting i IHC.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Wnt-10b in 15 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Wnt-10b in 15 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c