ABN46
Anti-DISC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Disrupted in schizophrenia 1 protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DISC1(27185)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected DISC1 in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1