Merck
ABN402
Przeciwciało przeciw spartynie
serum, from rabbit
Synonim(y):
Homeobox protein cut-like 1, CCAAT displacement protein, CDP, Homeobox protein cux-1, Spartin
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CUX1(1523)
General description
Spartin jest również znany jako białko 20 paraplegii spastycznej i białko rdzeniowe 1 aktywowane przez wirus zapalenia wątroby typu C. Spartin jest zaangażowany w transport endosomalny i dynamikę mikrotubul. Spartyna ulega wszechobecnej ekspresji, ale najwyższą ekspresję stwierdza się w tkance tłuszczowej. Aberrant spartin może powodować autosomalną recesywną paraplegię spastyczną typu 20 (SPG20).
~78 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej Spartynie.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Spartin w 10 µg lizatu tkanki mózgowej myszy i lizatu komórek PC12.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Spartin w lizatach komórek HeLa, NSC34 i PC12 (Edwards, T. L., et al. (2009). Biochem J. 423(1):31-39.).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Spartin w lizacie komórek HeLa (Edwards, T. L., et al. (2009). Biochem J. 423(1):31-39.).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Spartin w komórkach HeLa (Edwards, T. L., et al. (2009). Biochem J. 423(1):31-39.).
Wykryj Spartin za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-Spartin zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Spartin in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN40204053252909658