Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, horse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAB35(11021)
General description
RAB35 jest członkiem GTPaz Rab zidentyfikowanych w ludzkim genomie. Ulega ona wszechobecnej ekspresji i reguluje szybki recykling endocytotyczny związany z końcowymi etapami cytokinezy, tworzeniem synapsy immunologicznej i ładowaniem peptydów na cząsteczki głównego kompleksu zgodności tkankowej III. RAB35 odgrywa również znaczącą rolę w tworzeniu synapsy immunologicznej (IS) pomiędzy komórkami prezentującymi antygen (APC) i limfocytami T.
~19 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 23 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego RAB35.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło RAB35 w normalnej ludzkiej tkance mózgowej.
To przeciwciało anty-RAB35 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH(P) do wykrywania RAB35.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje RAB35 na C-końcu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in human brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RAB35 on 10 µg of human brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RAB35 on 10 µg of human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
S Daniel et al.
Cell death discovery, 4, 7-7 (2018-08-01)
Glaucoma is a neurodegenerative disease with retinal ganglion cell (RGC) loss, optic nerve degeneration and subsequent vision loss. There are about 30 different subtypes of RGCs whose response to glaucomatous injury is not well characterized. The purpose of this study
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABN38 | 04053252423703 |