Kluczowe dokumenty
ABN351
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LGI3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Leucine-rich repeat LGI family member 3, LGI1-like protein 4, Leucine-rich glioma-inactivated protein 3, LGI3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LGI3(203190)
Opis ogólny
Bogaty w leucynę, inaktywowany gen glejaka 3 (LGI3) jest członkiem rodziny LGI, w której LGI1 jest wzorcem. Rodzina LGI składa się z czterech wysoce spokrewnionych białek zawierających powtórzenia bogate w leucynę (LRR), które są bardzo podobne do innych transmembranowych cząsteczek sygnalizacyjnych i receptorów. LGI1 został zidentyfikowany jako kandydujący gen supresorowy dla glejaka i odgrywa rolę w autodominującej padaczce skroniowej bocznej (ADTLE), zespole padaczkowym charakteryzującym się napadami ogniskowymi z dominującymi objawami słuchowymi. Pomimo wysokiej homologii z LGI1 i podobnego wzorca ekspresji, nie stwierdzono, aby mutacje w LGI3 były związane z ADTLE. Ekspresja LGI3 jest indukowana w hodowlach astrocytów szczurów przez peptyd amyloidu beta (Abeta) i gromadzi się na błonach plazmatycznych neuronów w starzejących się mózgach małp i jest kolokalizowana z Abeta.
Specyficzność
Znane są dwie izoformy LGI3; to przeciwciało LGI3 rozpoznaje obie.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu LGI3.
Zastosowanie
Wykryj białko LGI3 za pomocą tego anty-LGI3 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Jakość
Evaluated by Western Blot in human brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected LGI3 in 15 µg of human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~62 kDa obserwowane
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1