ABN333
Anti-Neurotrypsin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Neurotrypsin, Leydin, Motopsin, Serine protease 12
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Neurotrypsin in human midbrain and rat cerebellum tissues.
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Neurotrypsin in 10 µg/mL of mouse testis tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2