Przejdź do
ABN293
Przeciwciało anty-prohibitynowe
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Prohibitin
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2856
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PHB(5245)
General description
Prohibityna jest inhibitorem syntezy DNA, który ulega szerokiej ekspresji w różnych tkankach. Prohibityna wpływa na proliferację, a także może odgrywać rolę w regulacji aktywności oddychania mitochondrialnego i w procesie starzenia. Stwierdzono, że poziomy ekspresji prohibityny w fibroblastach zmniejszają się heterogenicznie wraz ze starzeniem się komórek.
~32 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej prohibitynie w pobliżu N-końca.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100-500 z reprezentatywnej partii wykryło Prohibitin w ludzkiej nerce i ludzkiej tkance jelita krętego.
Wykryj prohibitynę za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-prohibitynowego zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IHC (parafina).
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Mysz (86% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje prohibitynę w pobliżu N-końca.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Prohibitin in 10 µg of human liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5701256MABC953ABC937
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
Gene Information
human ... PHB(5245)
Gene Information
human ... PHB(5245)
Gene Information
human ... PHB2(11331)
Gene Information
human ... FOXL1(2300)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c