Kluczowe dokumenty
ABN254
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-BAALC
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Brain and acute leukemia cytoplasmic protein, BAALC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAALC(79870)
Opis ogólny
Białko cytoplazmatyczne mózgu i ostrej białaczki (BAALC) oddziałuje z CAMK2A w roli synaptycznej w postsynaptycznych tratwach lipidowych. BAALC ulega ekspresji w komórkach nerwowych, krwiotwórczych, normalnych wczesnych komórkach progenitorowych oraz w najbardziej niedojrzałym typie blastów w ostrej białaczce. Izoforma 2 i izoforma 6 ulegają również ekspresji w mózgu.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje domenę interakcji CAMK2A BAALC. To przeciwciało powinno rozpoznawać wszystkie izoformy w uniprot.
Immunogen
Epitop: Domena interakcji CAMK2A
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie interakcji CAMK2A ludzkiego BAALC.
Zastosowanie
Wykryj białko cytoplazmatyczne ostrej białaczki mózgu za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-BAALC zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected BAALC in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~22 kDa. Uniprot opisuje 6 izoform wytwarzanych przez alternatywne splicingi przy ~19 kDa, ~16 kDa, ~9 kDa, ~8 kDa i ~6 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej myszy
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1