ABN2246
Anti-PTP zeta/Phosphacan
from rabbit
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase zeta, EC:3.1.3.48, R-PTP-zeta, 3F8 chondroitin sulfate proteoglycan, 3H1 keratan sulfate proteoglycan, Phosphacan
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Ptprz1(25613)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTP zeta/Phosphacan in rat cerebral cortex and rat hippocampus tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1