Przejdź do
ABN180
Przeciwciało anty-TFG
from rabbit
Synonim(y):
Protein TFG, TRK-fused gene protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TFG(10342)
General description
Gen białka fuzyjnego TRK (TFG) jest wysoce konserwatywny wśród gatunków ssaków i jest szeroko badany jako gen fuzyjny współpracujący z różnymi onkogenami. Funkcja powstałego produktu białkowego TFG jest nadal niejasna. TFG reguluje aktywność specyficznej dla fosfotyrozyny fosfatazy-1 (SHP-1) i może być ważna w komórkach zawierających SHP-1, takich jak komórki nabłonkowe i neuronalne. Wadliwy TFG przyczynia się do rozwoju raka brodawkowatego tarczycy.
Zaobserwowano ~56 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 43 kDa, jednak TFG wykazano jako pasmo ~56 kDa w zachodnich blotach (Greco, A., et al. (1995). Molecular and Cellular Biology. 15(11):6118-6127.)
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego TFG.
Application
Analiza Western Blot: 0,1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TFG na 10 µg lizatu ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TFG w hipokampie myszy, móżdżku myszy, ludzkim łożysku i ludzkich tkankach trzustki.
To przeciwciało anty-TFG jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, IHC(P) do wykrywania TFG.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-końcowy fragment TFG.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected TFG on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA052206ABE434ABN478
description
from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... TFG(10342)
Gene Information
human ... TFG(10342)
Gene Information
human ... TRIM24(8805)
Gene Information
human ... FAIM2(23017)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)