Merck
ABN478
Przeciwciało anty-LFG
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein lifeguard 2, Fas apoptotic inhibitory molecule 2, Neural membrane protein 35, Transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 2, LFG
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAIM2(23017)
General description
Białko lifeguard 2 (LFG) jest białkiem antyapoptotycznym należącym do rodziny BI1. LFG hamuje sygnał apoptotyczny przekazywany przez receptor Fas, ale nie z powiązanego sygnału śmierci czynnika martwicy nowotworów. LFG ulega ekspresji na wysokim poziomie w mózgu, zwłaszcza w hipokampie. Ulega również ekspresji w tkankach raka piersi i koreluje ze stopniem zaawansowania nowotworu (stopień II/ stopień III) w pierwotnych guzach piersi.
Zaobserwowano ~35 kDa.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu LFG.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło LFG w tkance mózgowej myszy.
Wykryj LFG za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-LFG zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek EL4
Evaluated by Western Blotting in EL4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LFG in 15 µg of EL4 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)