ABN1676M
Anti-Calcipressin-1
serum, from rabbit
Synonim(y):
RCAN-1, Down syndrome critical region protein 1 homolog, Myocyte-enriched calcineurin-interacting protein 1, MCIP1, Regulator of calcineurin 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Rcan1(266766)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Calcipressin-1 in sympathetic neurons (Patel, A., et. al. (2015). Nat Commun. 6:10119).
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Calcipressin-1 in SH-SY5Y cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1