ABN1646
Anti-CDC42 Antibody, Brain Isoform-specific
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cell division control protein 42 homolog, G25K GTP-binding protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC42(998)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CDC42 brain isoform (Cdc42-palm) at the axon tip by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% Triton X-100-permeabilized DIV3cortical neurons from Zdhhc8-deficient mice (Mukai, J., et al. (2015). Neuron. 86(3):680-695).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CDC42 brain isoform (Cdc42-palm) in whole cell lysate and among purified palmitoylated proteins (PPs) from cultured rat cortical embryonic neurons (Kang, R., et al. (2008). Nature. 456(7224):904-909).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CDC42 brain isoform (Cdc42-palm) in rat brain membrane fractions (Kang, R., et al. (2008). Nature. 456(7224):904-909).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected CDC42 brain isoform (Cdc42-palm) in 10 µg of mouse hippocampus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2