Kluczowe dokumenty
ABN1367
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Pan DIDO
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Death-inducer obliterator 1, DATF-1, Death-associated transcription factor 1, DIDO1, DIDO2, DIDO3, DIO-1, hDido1, hDido2, hDido3
Wybierz wielkość
100 μG
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DIDO1(11083)
Opis ogólny
Death-inducer obliterator 1 (UniProt Q9BTC0; znany również jako DATF-1, Death-associated transcription factor 1, DIO-1, hDido1) jest kodowany przez gen DIDO1 (znany również jako C20orf158, DATF1, KIAA0333) (Gene ID 11083) u człowieka. Gen DIDO1 koduje cztery alternatywnie splicowane warianty (DIDO1/izoforma 2, DIDO2/izoforma 1, DIDO3/izoforma 4, izoforma a/izoforma 3) zaangażowane w apoptozę i rozwój. Najdłuższa i najczęściej wyrażana DIDO3 jest przypisana jako izoforma kanoniczna. DIDO3 jest białkiem jądrowym, które stanowi część punktu kontrolnego montażu wrzeciona (SAC) i jest niezbędne do prawidłowej segregacji chromosomów w komórkach somatycznych i zarodkowych. Brak DIDO3 upośledza różnicowanie mysich embrionalnych komórek macierzystych (mESC) in vitro i komórek epiblastu in vivo, powodując wczesną śmierć embrionalną około 8,5 dnia ciąży. Z drugiej strony, egzogenna ekspresja izoformy Dido1 w mESCs hamuje różnicowanie indukowane odstawieniem LIF, podczas gdy knockdown Dido1 ułatwia różnicowanie mESCs.
Specyficzność
To przeciwciało poliklonalne wykrywa N-końcowy epitop obecny we wszystkich czterech splicowanych izoformach ludzkiego DIDO1 zgłoszonych przez UniProt (Q9BTC0).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowej sekwencji ludzkiego DIDO1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło immunoreaktywność DIDO w ludzkiej tkance kindey, ludzkim raku prostaty i ludzkiej tkance móżdżku.
To przeciwciało anty-Pan DIDO jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii do wykrywania DIDO.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected DIDO isoforms in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~260/130/79/70/66 obserwowane. Obliczono 59,46 kDa (izoforma 2; DIDO1), 129,2 kDa (izoforma 1; DIDO2), 243,9 kDa (izoforma 4; DIDO3), 61,35 kDa (izoforma 3; izoforma a). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1