Kluczowe dokumenty
ABN117
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PDE4D3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 4D, DPDE3, PDE43
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, rhesus macaque
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (immunogen homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDE4D(5144)
Opis ogólny
Fosfodiesteraza 4D3 (PDE4D3) należy do cyklicznych nukleotydów PDE. Wiadomo, że PDE4D3 jest regulowana przez kinazę białkową C (PKC) -Raf-MEK-ERK, a także przez cAMP w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych. PDE4D3 jest bezpośrednim celem szlaku MSH/cAMP/MITF i może odgrywać rolę w różnicowaniu melanocytów. PDE4D3 jest niezbędny do zachowania równowagi w rozluźniających i kurczących się sygnałach dla mięśni gładkich dróg oddechowych. Obniżenie poziomu PDE4D3 może być związane z działaniem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. PDE4D3 został również powiązany z ryzykiem udaru mózgu, a w szczególności z udarem poligenicznym.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje PDE4D3 na N-końcu.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego PDE4D3.
Zastosowanie
To przeciwciało anty-PDE4D3 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania PDE4D3.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blot in mouse brain membrane tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDE4D3 on 10 µg of mouse brain membrane tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~95 kDa. UniProt opisuje 12 izoform wytwarzanych przez alternatywny splicing.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki błonowej mózgu myszy
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinghua Cheng et al.
Diabetes, 62(12), 4088-4097 (2013-08-27)
In utero exposure to gestational diabetes mellitus (GDM) is associated with an increased risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease in later life, yet the underlying mechanisms remain to be elucidated. We examined the effects of GDM on the