primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 34.78 kDa
observed mol wt ~35 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
E. coli
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bacterial ... ispH(944777)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in E. coli lysates of strain CGSC8074 (positive) with conditional knockdown of IspH.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected IspH in lysate from E. coli, strain CGSC8074, but not in lysate from E.coli with conditional knockdown of IspH.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IspH in Western Blotting applications (Singh, K., et al. (2021). Nature. 589(7843):597-602).
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A representative lot detected IspH in ELISA applications (Singh, K., et al. (2021). Nature. 589(7843):597-602).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2