Merck
ABF294
Przeciwciało anty-IL-34
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Interleukin-34, IL-34
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL34(146433)
General description
Interleukina-34 (IL-34) została zidentyfikowana poprzez funkcjonalne badanie przesiewowe biblioteki wydzielanych białek po transfekcji embrionalnej linii komórkowej nerki rekombinowanymi cDNA. Cytometria przepływowa i testy żywotności monocytów wykazały zwiększoną przeżywalność i/lub proliferację monocytów indukowaną przez IL-34 oraz specyficzne wiązanie IL-34 z monocytami CD14+. IL-34 jest drugim ligandem receptora czynnika stymulującego kolonie (CSF)-1 oprócz CSF1. Podobnie jak CSF1, IL-34 stymuluje fosforylację ERK1 i ERK2 w ludzkich monocytach i indukuje różnicowanie komórek szpiku kostnego w makrofagi.
~47 kDa. Pomimo przewidywanej masy cząsteczkowej 27 kDa, IL-34 często ma wyższą masę cząsteczkową w SDS-PAGE.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiej IL-34.
Application
Przeciwciało anty-IL-34 wykrywa poziom IL-34 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IL-34.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human brain tissue lysate with and without blocking peptide.
Western Blotting Analysis: 0.25 μg/mL of this antibody detected IL-34 in human brain tissue lysate with and without blocking peptide.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABF29404053252953033