Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UNC93B1(81622)
General description
Białko UNC93B1 (UNC93B1) jest ludzkim homologiem genu Unc93 C. elegans. UNC93B1 specyficznie oddziałuje z TLR3, 7 i 9; mutacja punktowa histydyna-arginina użyta do identyfikacji Unc93b znosi tę interakcję. UNC93B1 może odgrywać ważną rolę we wrodzonej odporności.
Zaobserwowano ~65 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu UNC93B1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło UNC93B1 w tkance ludzkiego serca.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło UNC93B1 w tkance ludzkiego serca.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło UNC93B1 w tkance ludzkiego serca.
Wykryj białko UNC93B1 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-UNC93B1 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu, IHC (parafina) i immunofluorescencji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki ludzkiego serca
Lizat tkanki ludzkiego serca
Evaluated by Western Blotting in human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected UNC93B1 in 15 µg of human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected UNC93B1 in 15 µg of human heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABF215 | 04053252879906 |