Merck
ABF191
Anty-FcRn (FCGRT)
from rabbit
Synonim(y):
IgG receptor FcRn large subunit p51, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Neonatal Fc receptor
Wybierz wielkość
25 μL
773,00 zł
200 μL
1610,00 zł
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 stycznia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Anty-FcRn (FCGRT), from rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
mouse ... Fcgrt(14132)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
ABF189HPA015130MABF841
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
11B6, monoclonal
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła FcRn (FCGRT) w macicy i pochwie myszy (Li, Z., et. al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(11):4388-93).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła FcRn (FCGRT) w lizacie tkanek wątroby myszy, macicy myszy i pochwy (Li, Z., et. al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(11):4388-93).
To królicze poliklonalne przeciwciało anty-FcRn (FCGRT), nr kat. ABF191, wykrywa dużą podjednostkę p51 receptora IgG FcRn. Zostało przetestowane pod kątem stosowania w immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa mysi receptor IgG FcRn. Celuje w epitop w obrębie 44 aminokwasów od regionu C-końcowego.
General description
Receptor IgG FcRn duża podjednostka p51 (UniProt: Q61559; znany również jako FcRn, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Neonatal Fc receptor) jest kodowany przez gen Fcgrt (znany również jako Fcrn) (Gene ID: 14132) u myszy. FcRn jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które wiąże się z regionem Fc monomerycznych immunoglobulin gamma. Kompleks FcRn składa się z dwóch podjednostek: p51 i p14 i zawiera jedną domenę typu Ig C1 (immunoglobulinopodobną) o długości 88 aminokwasów. FcRn pośredniczy w selektywnym wychwytywaniu IgG z mleka i pomaga nowonarodzonym zwierzętom nabyć odporność bierną. U gryzoni FcRn działa skutecznie w okresie noworodkowym, gdy transportuje IgG pochodzące od matki w spożytym mleku przez warstwę komórek nabłonka proksymalnego jelita cienkiego. Jednak u ludzi transportuje matczyne przeciwciała do płodu przez łożysko. U gryzoni kompleksy FcRn-IgG są przenoszone przez nabłonek jelitowy, a IgG są uwalniane z FcRn do krwi lub płynów tkankowych. FcRn chroni również IgG przed degradacją, zapewniając długi okres półtrwania tej klasy przeciwciał w surowicy. (Ref.: Roopenian, DC i Shreeram, A (2007). Nat. Rev. Immunol. 7(9); 715-725).
Zaobserwowano ~53 kDa; obliczono 40,09 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 44 aminokwasom z C-końcowego regionu dużej podjednostki p51 mysiego receptora IgG FcRn.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FcRn (FCGRT) in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c