Merck
ABE990
Anty-histon H3.3 K27I
from rabbit
Synonim(y):
H3.3, H3.3 mutant K27I
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Histon H3.3 (UniProt: P84243) jest kodowany przez gen H3F3A (znany również jako H3.3A, H3F3, PP781, H3F3B, H3.3B) (Gene ID: 3020) u człowieka. Jest to wysoce konserwatywna forma histonu H3, która zastępuje konwencjonalny H3 w szerokim zakresie nukleosomów w aktywnych genach. Histon H 3.3 stanowi dominującą formę histonu H3 w nie dzielących się komórkach i jest włączany do chromatyny niezależnie od syntezy DNA. Histon H3.3 jest związany z aktywnie ekspresjonowanymi genami zarówno u zwierząt, jak i roślin. Jest on głównie wzbogacony w pobliżu miejsc zakończenia transkrypcji (TES) genów i pozytywnie związany z transkrypcją. Histon H3 zawiera główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon i jest zaangażowany w strukturę nukleosomów struktury "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Na przykład acetylacja na lizynie 10 (H3K9ac; początkowa metionina usunięta) osłabia metylację na arg9 (H3R8me2s), a acetylacja na lizynie 19 (H3K18ac) i lizynie 24 (H3K24ac) sprzyja metylacji na arg18 (H3R17me). Fosforylacja Ser11 (H3S10ph) przez kinazę Aurora B jest kluczowa dla kondensacji chromosomów i progresji cyklu komórkowego podczas mitozy i mejozy. Fosforylacja w Ser11 przez RPS6KA4 i RPS6KA5 jest ważna podczas interfazy, ponieważ umożliwia transkrypcję genów po stymulacji zewnętrznej, takiej jak mitogeny, stres, czynniki wzrostu lub promieniowanie UV i skutkuje aktywacją genów, takich jak c-Fos i c-Jun. Mutacje w histonie H3.3 są związane z wysokim odsetkiem złośliwych nowotworów mózgu u dzieci. Zmutowany histon H3.3 zaburza epigenetyczne modyfikacje potranslacyjne w pobliżu genów zaangażowanych w procesy nowotworowe i funkcjonowanie mózgu. Histon H3K27 jest metylowany przez kompleks represyjny Polycomb 2 (PRC2) w celu inaktywacji chromosomu X i wyciszania genów, a peptydy H3K27M są silnymi inhibitorami aktywności PRC2. Peptyd H3K27I również wykazuje działanie hamujące, choć w mniejszym stopniu, na PRC2. Możliwość mutacji K27I w histonie H3 została zasugerowana w glejakach dziecięcych, co może być spowodowane zablokowaniem różnicowania komórek glejowych. (Ref.: Lewis, PW., and Allis, CD (2013). Cell Cycle. 12(20): 3241-3242).
Zaobserwowano ~18 kDa; obliczono 15,33 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 8 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H3.3 z mutacją K27I.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło histon H3.3 K27I w komórkach HEK293 transfekowanych mutantem H3.3 K27I, ale nie typem dzikim. (Dzięki uprzejmości dr Petera Lewisa z Uniwersytetu Rockefellera).
Anti-Histone H3.3 K27I, nr kat. ABE990, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa histon H3.3 zmutowany K27I i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa zmutowaną formę K27I histonu H3.3 i nie reaguje z dzikim typem H3.3.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in wold-type HEK293 cells and HEK293 cells transfected with Histone H3.3 K27I.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H3.3 K27I in HEK293 cells transfected with Histone H3.3 K27I.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE99004054839399701
ABE990-25UL04054839539077