Merck
ABE91
Przeciwciało anty-JJD8
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
JMJD, JmjC domain-containing protein 8, Jumonji domain-containing protein 8
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, pig, horse
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JMJD8(339123)
General description
Kowalencyjna modyfikacja histonów odgrywa kluczową rolę w regulacji struktury chromatyny i transkrypcji. JMJD8 jest jednym z członków rodziny enzymów demetylacji histonów zawierających domenę JmjC (JHDM). Białka te usuwają specyficzne znaczniki metylowe z histonów. Demetylacja histonów przez białka JHDM wymaga kofaktorów Fe(II) i alfa-ketoglutaranu. Zaobserwowano wpływ aktywności demetylazy histonów na rozwój nowotworów, zmniejszenie proliferacji komórek i zależną od hormonów aktywację transkrypcji. Chociaż opisano dwie izoformy JMJD8, dalsze badania są nadal wymagane w celu wyjaśnienia roli i mechanizmów JMJD8 wśród innych członków rodziny białek JHDM.
~37 kDa. Opisano dwie izoformy o masach cząsteczkowych ~34 kDa i ~37 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasmo o masie ~160 kDa.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu JMJD8.
Application
Przeciwciało anty-JMJD8 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania JMJD8 znanego również jako białko 8 zawierające domenę Jumonji i zostało zwalidowane w WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histone Modifying Proteins
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis: 1 mg/mL of this antibody dected JMJD8 in 10 mg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE9104053252754975