Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CPEB1(64506)
General description
Cytoplazmatyczne białko wiążące element poliadenylacji 1 (CPE-BP1, CPEB1) jest białkiem wiążącym RNA, które zawiera motyw rozpoznawania RNA i region zawierający palec cynkowy i występuje u wielu kręgowców i bezkręgowców. CPEB1 tworzy jądro kompleksu czynników, które regulują wydłużanie poli(A) i promują translację indukowaną poliadenylacją. CPEB1 pośredniczy w wielu różnych procesach biologicznych, takich jak rozwój komórek zarodkowych, podział komórek i starzenie się oraz plastyczność synaptyczna. Niedawno odkryto, że CPEB1 bierze udział w translacji mRNA beta-kateniny i migracji komórek w astrocytach, a także reguluje ekspresję czynnika indukowanego hipoksją (HIF)-1, demonstrując szeroki zakres procesów, w których CPEB1 odgrywa rolę. Znane są co najmniej cztery izoformy CPEB1.
Zaobserwowano ~65 kDa. Uniprot opisuje 2 izoformy o masie ~54 kDa, jedną izoformę o masie ~62 kDa i jedną izoformę o masie ~63 kDa W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego CPEB1.
Application
Wykryj cytoplazmatyczne białko wiążące element poliadenylacji 1 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała Anti-CPEB1 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
RNA Metabolism & Binding Proteins
RNA Metabolism & Binding Proteins
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec CPEB1.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej szczura
Lizat tkanki mózgowej szczura
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CPEB1 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CPEB1 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE601 | 04053252905438 |