ABE552
Anti-Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, Fat mass and obesity-associated protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FTO(79068)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO in 10 μg of U2OS nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1