Kluczowe dokumenty
ABE432
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-BRDT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bromodomain testis-specific protein, Bromodomain-containing female sterile homeotic-like protein, RING3-like protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Brdt(114642)
Opis ogólny
Białko specyficzne dla jąder bromodomenowych (BRDT), znane również jako białko homeotyczne zawierające bromodomenę lub białko podobne do RING3 i kodowane przez gen BRDT / FSRG3, jest białkiem chromatynowym specyficznym dla jąder, które wiąże specyficznie histon H4 acetylowany w ′ Lys-5′ i ′Lys-8′ (odpowiednio H4K5ac i H4K8ac) i odgrywa kluczową rolę w procesie spermatogenezy.Lys-5′ i ′Lys-8′ (odpowiednio H4K5ac i H4K8ac) i odgrywa kluczową rolę w spermatogenezie. Ostatnie badania wykazały, że BRDT odgrywa rolę w komórkach mejotycznych i post-mejotycznych poprzez wiązanie się z acetylowanymi histonami w promotorze określonych genów mejotycznych i post-mejotycznych, ułatwiając ich aktywację w odpowiednim czasie. W związku z tym bierze udział w rozwoju spermatocytów w późnym pachytenie. W post-mejotycznej fazie spermatogenezy BRDT wiąże się z hiperacetylowanymi histonami i uczestniczy w ich ogólnym usuwaniu z DNA. Ponadto BRDT działa jako składnik mechanizmu splicingowego w spermatocytach pachytenu i okrągłych spermatydach oraz uczestniczy w skracaniu 3′-UTR określonych mRNA w spermatydach post-meiotycznych. BRDT jest wymagany do organizacji chromocentrum, struktury składającej się z heterochromatyny okołocentromerowej. BRDT jest specyficzny dla jąder i ulega ekspresji w komórkach rozrodczych: we wczesnych mejotycznych (pachytenowych) spermatocytach podczas spermiogenezy, w okrągłych i wydłużających się spermatydach oraz w skondensowanych późnych spermatydach.
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane GST odpowiadające mysiemu BRDT.
Zastosowanie
To przeciwciało anty-BRDT zostało zatwierdzone do stosowania w immunohistochemii do wykrywania BRDT.
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in mouse testis tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected BRDT in mouse testis tissue.
Opis wartości docelowych
107 kDa obliczone
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chang Rok Kim et al.
Cell reports, 32(4), 107950-107950 (2020-07-30)
Spermatogenesis is a complex process of sperm generation, including mitosis, meiosis, and spermiogenesis. During spermiogenesis, histones in post-meiotic spermatids are removed from chromatin and replaced by protamines. Although histone-to-protamine exchange is important for sperm nuclear condensation, the underlying regulatory mechanism