Merck
ABE374
Przeciwciało anty-DAZ
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Deleted in azoospermia protein 1
Wybierz wielkość
100 μG
1480,00 zł
1480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human, pig, horse
species reactivity (predicted by homology)
equine, porcine, chimpanzee, bovine, rhesus macaque
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DAZ1(1617)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
HPA004201HPA004631HPA019593
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... DAZ1(1617)
Gene Information
human ... DAZAP1(26528)
Gene Information
human ... DAZAP1(26528)
Gene Information
human ... DAZL(1618)
species reactivity
mouse, rat, human, pig, horse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
General description
DAZ to białko wiążące RNA, które należy do rodziny białek DAZ wymaganych do prawidłowego wzrostu, rozwoju i płodności. Rodzina białek DAZ ma jedną lub więcej domen motywu rozpoznawania RNA (RRM) i wiele powtórzeń DAZ. DAZ u ssaków ulega szerokiej ekspresji u dorosłych z wysokim poziomem ekspresji w jądrach. Częsta delecja genów DAZ sugeruje, że DAZ odgrywa ważną rolę w spermatogenezie. Zaproponowano nawet, że białka z rodziny DAZ są zaangażowane w metabolizm mRNA podczas spermatogenezy.
~83 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować dodatkowe pasma wynikające z polimorficznej ekspresji DAZ, jak również reaktywności krzyżowej z DAZ2, DAZ3, DAZ4 i DAZL o obliczonych masach cząsteczkowych ~33 kDa, 37 kDa, 75 kDa i 100 kDa (Poongothai, J., et al. (2009). Singapore Med J. 50(4):336-347; Kim, B., et al. (2009). Hum Reprod. 24(6):1507-1515). Przeciwciało to wykrywa białka DAZ o masie ~36 kDa, ~80 kDa i ~105 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego DAZ.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:400 z reprezentatywnej partii wykryło DAZ w tkance ludzkich jąder.
Przeciwciało anty-DAZ jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym służącym do wykrywania DAZ, znanego również jako Deleted in azoospermia protein 1 i zostało zwalidowane w WB, IHC(P).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec DAZ. To przeciwciało wykazuje reaktywność krzyżową z DAZ2, DAZ3, DAZ4 i DAZL, z których każdy zawiera powtórzenia genu DAZ.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in human testis tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL dilution of this antibody detected DAZ in 10 µg of human testis tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE37404053252427107