Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARID1B(57492)
General description
ARID1B (AT rich interactive domain 1B), znany również jako BAF250B, p250R i hOsa2, jest białkiem jądrowym i członkiem kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF-A. Bierze udział w represji wybranych genów poprzez remodeling chromatyny i aktywację transkrypcji. Niespecyficznie wiąże DNA i zmienia topologię nukleosomów DNA. Przyczyną upośledzenia umysłowego autosomalnego dominującego typu 12 (MRD12) są defekty ARID1B. Wysoki poziom ARID1B można znaleźć w sercu, mięśniach szkieletowych i nerkach.
Zaobserwowano ~250 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma przy ~16 kDa i ~32 kDa. Uniprot opisuje 4 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing przy ~236 kDa, ~237 kDa, ~241 kDa i ~162 kDa To przeciwciało rozpoznaje wszystkie izoformy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu ARID1B.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała ARID1B z ekstraktu jądrowego komórek Raji.
To przeciwciało anty-ARID1B jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, Immunoprecypitacji do wykrywania ARID1B.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Chromatin Biology
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy komórek Raji
Ekstrakt jądrowy komórek Raji
Evaluated by Western Blot in Raji cell nuclear extract.
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ARID1B in 10 µg of Raji cell nuclear extract.
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ARID1B in 10 µg of Raji cell nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE316 | 04053252826511 |