Merck
ABE2902
Anty-Cdc45
from rabbit
Synonim(y):
DNA replication protein Cdc45
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, hamster, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
hamster ... Cdc45(100689362)
human ... CDC45(8318)
mouse ... Cdc45(12544)
General description
Białko replikacji DNA Cdc45 (UniProt: Q4U3P7; znane również jako Cdc45) jest kodowane przez gen CDC45 (Gene ID: 100689362) u chomika. Cdc45 jest białkiem inicjującym replikację, które odgrywa istotną rolę w tworzeniu i progresji widełek replikacyjnych. Jest wymagane do tworzenia kompleksów preinicjacyjnych przy przejściu G1/S oraz do aktywacji miejsc inicjacji replikacji. Cdc45 łączy się z heteroheksameryczną helikazą Mcm2-7 i kompleksem GINS (go-ichi-nii-san, po japońsku 5-1-2-3, dla podjednostek Sld5, Psf1, Psf2 i Pfs3), tworząc kompleks CMG (Cdc45-Mcm2-7-GINS). CMG reprezentuje eukariotyczną replikacyjną helikazę DNA, która rozwija początki replikacji i napędza widełki replikacyjne. Cdc45 oddziałuje również z kilkoma innymi białkami replikacyjnymi, w tym helikazą DNA B (DHB), Mcm10, Orc2, TopPB1 oraz polimerazami DNA alfa, delta i epsilon. Ekspresja Cdc45 jest związana ze statusem proliferacyjnym komórki lub tkanki. Komórki terminalnie zróżnicowane i starzejące się nie wykazują aktywności Cdc45, podczas gdy komórki wysoce proliferacyjne wyrażają wysoki poziom Cdc45.
Zaobserwowano ~65 kDa; obliczono 65,36 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Pełnej długości rekombinowany Cdc45 chomika znakowany His.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Cdc45 w 10 µg lizatu komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Cdc45 w asynchronicznych, zsynchronizowanych i uwolnionych z G1 komórkach CHO, immunoprecypitowała CDC45 z komórek CHO, HeLa i NIH3T3 (Wong, P.G., et. al. (2011). PLoS One. 6(3):e17533).
Anti-Cdc45, nr kat. ABE2902, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku replikacji DNA Cdc45 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Cdc45 w komórkach ludzkich i mysich.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in CHO cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cdc45 in 10 µg of CHO cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE290204054839412325